Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymidin, 99 %
Artikelnummer. 11410403
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11410403
Marke: Thermo Scientific Chemicals A11493.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 50-89-5 | C10H14N2O5 | 242.23 g/mol
Thymidine is used in the syntheses of active pharmaceutical ingredient such as zidovudine. It also pairs with deoxyadenosine in double-stranded deoxyribonucleic acid. It is used to synchronize the cells in G1/early S phase in cell biology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thymidin wird bei der Synthese von pharmazeutischen Wirkstoffen wie Zidovudin verwendet. Bildet in doppelsträngiger Desoxyribonukleinsäure ein Basenpaar mit Desoxyadenosin. Wird in der Zellbiologie zur Synchronisierung der Zellen in der G1-/frühen S-Phase verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, heißem Ethanol, heißem Aceton, heißem Ethylacetat, Pyridin, Eisessigsäure und Salzsäure. Schwer löslich in heißem Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-89-5
Summenformel C10H14N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 242.23
MDL-Nummer MFCD00006537
InChI-Schlüssel IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N
Synonym thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyriboside
PubChem CID 5789
ChEBI CHEBI:17748
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion
SMILES CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymidine
Schmelzpunkt 186°C to 190°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 89285
Merck Index 14,9397
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,hot ethanol,hot acetone,hot ethyl acetate,pyridine,glacial acetic acid and hydrochloric acid. Slightly soluble in hot chloroform .
Optische Drehung +19° (c=1 in water)
Formelmasse 242.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver