Learn More
Thymidin-d3, TRC
Artikelnummer. 30454096
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454096 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30454096 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT41200210MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymidine','methyl-D3
CAS 74848-84-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10 2H3 H11 N2 O5
Menge 10 mg
Synonym Thymidine D3
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-(Trideuteriomethyl)pyrimidin-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 245.25
Formelmasse 245.1091
Reinheit (%) >95