Learn More
Thymidin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11492051 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11492051 25 g
11462051 1 g
11472051 5 g
11482051 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11492051 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219475425
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird zur Herstellung von Hybridzelllinien verwendet, bei denen die Zellen in HAT-Medium inkubiert werden. Thymidin, MP Biomedicals , ein Zellkulturreagenz, ist ein Nukleosid, das aus Desoxyribose (einem Pentosezucker) und der Pyrimidinbase Thymin besteht. Es ist sehr stabil und erscheint
Wird hauptsächlich zur Bildung von Hybridzelllinien unter Verwendung von HAT-Medium (Hypoxanthin-Aminopterin-Thymidin) verwendet, um monoklonale Antikörper zu erzeugen. Wird auch verwendet in HT und HAT-Cocktails für Hybridomfusion, -selektion und -klonierung.
Desoxythymidin kann mit einer, zwei oder drei Phosphorsäuregruppen phosphoryliert werden, wodurch dTMP, dTDP bzw. dTTP (Desoxythymidin-Mono-, -Di- bzw. -Triphosphat) entstehen. Die Stabilität von Desoxythymidin unter Standardbedingungen (Standardtemperatur und -druck) ist sehr hoch. Thymidin ist als chemisches Teratogen aufgeführt.
Chemische Identifikatoren
CAS 50-89-5
Summenformel C10H14N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 242.23
InChI-Schlüssel IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N
Synonym thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyriboside
PubChem CID 5789
ChEBI CHEBI:17748
IUPAC-Name 1-[4-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion
SMILES CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 185 °C bis 191 °C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser, Methanol, heißem Alkohol, heißem Aceton, heißem Ethylacetat-Pyridin, Gletscheressigsäure und HCl (20 mg/ml, klare, farblose Lösung); Sparsam löslich in heißem Chloroform.
Optische Drehung 17,5 – 19,5° (c=1, Wasser)
Formelmasse 242.2
Reinheit (%) >99.9%
Physikalische Form Pulver