Learn More
Thymin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432598
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432598 500 g 500 Gramm
11412598 25 g 25 Gramm
11422598 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432598 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15879.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 65-71-4 | C5H6N2O2 | 126.115 g/mol
Thymine is one of the four nucleobases, along with adenine, guanine and cytosine found in deoxyribonucleic acids (DNA). Thymine may be used to study chemical processes that affect DNA structure, such a radiation induced radical production leading to base cross-linking reactions and derivitizations. Thymine may be used to study the parameters of hydrogen bonding kinetics and energies with other nucleobases such as adenine. Thymine is used to develop sensitive heavy metal (mercury) detectors based on coordination chemistry and nanoparticle structures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thymin ist eine der vier Nukleinbasen neben Adenin, Guanin und Cytosin, die in Desoxyribonukleinsäuren (DNA) vorkommen. Thymin kann verwendet werden, um chemische Prozesse zu untersuchen, die die DNA-Struktur beeinflussen, wie eine strahlungsinduzierte radikale Produktion, die zu Basenkreuzkupplungsreaktionen und -derivatisierungen führt. Thymin kann verwendet werden, um die Parameter der Wasserstoffbindungskinetik und -energien mit anderen Nukleinbasen wie Adenin zu untersuchen. Thymin wird zur Entwicklung empfindlicher Schwermetalldetektoren (Quecksilber) verwendet, die auf Koordinationschemie und Nanopartikelstrukturen basieren.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser. Schwer löslich in Alkohol.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Von Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-71-4
Summenformel C5H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.115
MDL-Nummer MFCD00006026
InChI-Schlüssel RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym thymine, 5-methyluracil, thymin, 2,4-dihydroxy-5-methylpyrimidine, thymine anhydrate, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-methyl, 5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, thymin purine base, 5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 1135
ChEBI CHEBI:17821
IUPAC-Name 5-Methyl-1H-Pyrimidin-2,4-Dion
SMILES CC1=CNC(=O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymine
Schmelzpunkt 316°C to 317°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 500 g
Beilstein 607626
Merck Index 14,9398
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water. Slightly soluble in alcohol.
Formelmasse 126.12
Reinheit (%) 97%