Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolblau, Indikator
Artikelnummer. p-200527 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10474015
Marke: Thermo Scientific Chemicals 151450050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 76-61-9 | C27H30O5S | 466.592 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-61-9
Summenformel C27H30O5S
Molekulargewicht (g/mol) 466.592
MDL-Nummer MFCD00005869
InChI-Schlüssel PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym TB, Thymolsulfonephthalein
PubChem CID 65565
IUPAC-Name 4-[3-(4-Hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymol Blue
Schmelzpunkt 221.0°C
Merck Index 15, 9555
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted alkali solutions, soluble in alcohol
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 466.58
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 700 min. (596nm, in 0.01N NaOH)
Visuelles Übergangsintervall Acid range: from pH 1.2 (red) to pH 2.8 (yellow), alkaline range: from pH 8.0 (yellow) to pH 9.6 (blue)
Farbe Braun bis Grün
Menge 5 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver