Learn More
Thymolblauer Indikator, Solstice
Artikelnummer. 15683840
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15683840 5 g Glasflasche 5 Gramm
15673840 25 g Glasflasche 25 Gramm
15663840 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15683840 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 327285G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.17 €
    45.53 € / 5 Gramm
    Sparen 7.64 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Indikator, S.-Nr.: 879
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-61-9
Summenformel C27H30O5S
Molekulargewicht (g/mol) 466.592
MDL-Nummer MFCD00005869
InChI-Schlüssel PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Thymolsulfonphthalein
PubChem CID 65565
IUPAC-Name 4-[3-(4-Hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymolblau
Schmelzpunkt 221 °C bis 224 °C
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall 1,2 bis 2,8 (Rot zu Gelb)
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 368036
Dichte 0,979 g/cm3
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 466,59 g/mol