Learn More
Thymolblaunatriumsalz, 0.04 % w/v, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430151
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
600 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430151 500 mL 500 Milliliter
11388957 100 mL 100 Milliliter
11398957 6 x 100 mL 600 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430151 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 038692.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 62625-21-2 | C27H29NaO5S | 488.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62625-21-2
Summenformel C27H29NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 488.57
MDL-Nummer MFCD00151093
InChI-Schlüssel OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
PubChem CID 23692293
IUPAC-Name Natrium;4-[3-(4-Hydroxy-2-Methyl-5-Propan-2-Ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-5-Methyl-2-Propan-2-Ylphenolat
SMILES [Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymol Blue sodium salt
Konzentration 0.04% w/v aq. soln.
Geruch Geruchsneutral
Dichte 0.979 g/mL
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 488.58