Learn More
Thymolblau-Natriumsalz, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305617
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11305617 10 g 10 Gramm
11315617 2 g 2 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11305617
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042785.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wasserlöslicher pH-Indikator
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62625-21-2
Summenformel C27H29NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 488.57
MDL-Nummer MFCD00151093
InChI-Schlüssel OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
PubChem CID 23692293
IUPAC-Name Natrium;4-[3-(4-Hydroxy-2-Methyl-5-Propan-2-Ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-5-Methyl-2-Propan-2-Ylphenolat
SMILES [Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymol Blue sodium salt
Schmelzpunkt ∼284°C (decomposition)
Beilstein 3861515
Löslichkeitsinformationen Soluble in waterSoluble in 0;1N hydrochloric acid/ethanol.
Formelmasse 488.58
Güte ACS
Menge 10 g
Physikalische Form Kristallin