Learn More
Thymol, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thymol |
| CAS | 89-83-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Thymol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H14 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Thymol, 5-Methyl-2-(methylethyl)phenol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | CC(C)c1ccc(C)cc1O |
| Mehr anzeigen |