Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphthalein, ACS
Artikelnummer. p-7049614
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11387158 5 g 5 Gramm
11397158 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11387158
Marke: Thermo Scientific Chemicals 016245.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
PH-Indikator; farblos unter pH 9.3, blau über pH 10.5
It acts as pH indicator, as reagent for blood after decolorizing the alkaline solution by boiling with zinc dust.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 125-20-2
Summenformel C28H30O4
Molekulargewicht (g/mol) 430.544
MDL-Nummer MFCD00005909
InChI-Schlüssel LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 31316
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxy-2-Methyl-5-Propan-2-Ylphenyl)-2-Benzofuran-1-on
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymolphthalein
Schmelzpunkt 251°C to 253°C
Beilstein 359413
Merck Index 14,9401
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Soluble in alcohol,acetone,dilute alkalies (blue color),H2SO4 (red color)
Formelmasse 430.55
Güte ACS
Menge 5 g
Physikalische Form Kristallin