Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphthalein, Indikator, rein
Artikelnummer. 10795811 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10795811 50 g Glasflasche 50 Gramm
10418310 10 g Glasflasche 10 Gramm
10328603 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10795811 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 151460500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430.544 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 125-20-2
Summenformel C28H30O4
Molekulargewicht (g/mol) 430.544
MDL-Nummer MFCD00005909
InChI-Schlüssel LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym TP
PubChem CID 31316
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxy-2-Methyl-5-Propan-2-Ylphenyl)-2-Benzofuran-1-on
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymolphthalein
Schmelzpunkt 251.0°C to 253.0°C
Namenshinweis Indicator
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 1% max.
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue)
Beilstein 18, I, 381
Merck Index 15, 9556
Farbe Weiß
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkali and acids, soluble in alcohol and acetone
Menge 50 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Formelmasse 430.53
Güte Rein
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.