Learn More
Thymolphthalein, Pure, Feststoff, Indikator-Gütegrad, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10696652 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10696652 5 g 5 Gramm
10766111 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10696652 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. T/1480/44
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 125-20-2
Summenformel C28H30O4
Molekulargewicht (g/mol) 430.544
MDL-Nummer 5909
InChI-Schlüssel LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 31316
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxy-2-Methyl-5-Propan-2-Ylphenyl)-2-Benzofuran-1-on
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Spezifikation
Schmelzpunkt 251°C
Formelmasse 430.53g/mol
Verpackung Glasgefäß
Farbe Weiß
Menge 5 g
Physikalische Form Fest