missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thymosin alpha 1 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18685048 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18685048 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18685048 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299789PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Thymosin alpha 1 Polyclonal antibody specifically detects Thymosin alpha 1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Thymosin alpha 1 (Accession#: P06454-1; Ser2-Asp111)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Form Purified
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.