Learn More
Thyroglobulin Antibody (6E1) - IHC-Prediluted, R&D Systems™
Artikelnummer. 18607875 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
7 mL
Packungsgröße:
7 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18607875 7 mL 7 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18607875 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP245119
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Thyroglobulin Monoclonal antibody specifically detects Thyroglobulin in Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Thyroglobulin
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon 6E1
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.1 - 0.2 μg/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human thyroid follicular cells
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 7 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7038
Zielspezies Human, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Produktlinie Novus