Learn More
Thyroid Peroxidase Antibody (TPO/7088R) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18600564 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18600564 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 18600564
Marke: Novus Biologicals NBP321049
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Thyroid Peroxidase Monoclonal antibody specifically detects Thyroid Peroxidase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Thyroid Peroxidase
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon TPO/7088R
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS
Gen-Alias EC 1.11.1, MSA, TDH2A, thyroid microsomal antigen, thyroid peroxidase, thyroperoxidase, TPXEC 1.11.1.8
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment of human Thyroid Peroxidase (around aa 600-900) (Exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7173
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C to -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG κ