missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thyroid Peroxidase Antibody (TPO/7088R), PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18669234 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18669234 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18669234

Marke: Novus Biologicals NBP321049PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Thyroid Peroxidase Monoclonal antibody specifically detects Thyroid Peroxidase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Thyroid Peroxidase
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon TPO/7088R
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias EC 1.11.1, MSA, TDH2A, thyroid microsomal antigen, thyroid peroxidase, thyroperoxidase, TPXEC 1.11.1.8
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment of human Thyroid Peroxidase (around aa 600-900) (Exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7173
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.