Learn More
Invitrogen™ Human Thyroid Peroxidase ELISA Kit
Artikelnummer. 15485163
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15485163 96 Tests 1 Set
17125599 5 x 96 Tests 1 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15485163
Marke: Invitrogen™ EHTPO
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human Thyroid Peroxidase ELISA quantitates Hu Thyroid Peroxidase in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Thyroid Peroxidase. Principle of the method The Human Thyroid Peroxidase solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Dieses Gen kodiert ein membrangebundenes Glykoprotein. Das kodierte Protein fungiert als Enzym und spielt eine zentrale Rolle in der Schilddrüsenfunktion. Das Protein trägt zur Iodierung von Tyrosinresten in der Thyroglobulin- und Phenoxy-Esterbildung zwischen Paaren iodinierter Tyrosine bei, um die Schilddrüsenhormone Thyroxin und Triiodthyronin zu erzeugen. Mutationen in diesem Gen sind mit mehreren Störungen der Schilddrüsenhormonogenese verbunden, darunter angeborene Hypoparathyreoidismus, angeborener Struma und Schilddrüsenhormon-Organifikations-Defekt IIA. Für dieses Gen wurden mehrere Transkriptvarianten festgestellt, die unterschiedliche Isoformen kodieren. Weitere Spleißvarianten wurden beschrieben, ihre biologische Natur jedoch nicht bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P07202
Assay-Bereich 0.41 bis 100 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,3 ng/mL
Kalibrierbereich 0.3 bis 100 ng/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes TPX. Andere Arten wurden nicht bestimmt.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 7173
Gensymbol MSA, TDH2A, TPX
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Endocrinology.
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym MSA, TDH2A, TPX
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min