Learn More
Thyroid Peroxidase Mouse anti-Human, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Human Thyroid Peroxidase.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Thyroid Peroxidase |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | HRP |
| Gen-Alias | EC 1.11.1, MSA, TDH2A, thyroid microsomal antigen, thyroid peroxidase, thyroperoxidase, TPXEC 1.11.1.8 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Menge | 15 Plates |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Forschungsgebiet | Lipid and Metabolism |
| Gen-ID (Entrez) | 7173 |
| Mehr anzeigen |