Learn More
THZ1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497966
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16497966 100 mg -
16448248 10 mg 10 Milligramm
16430698 5 mg -
16424137 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497966 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY80013
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress THZ1 is a selective and potent covalent CDK7 inhibitor with an IC50 of 3.2 nM. THZ1 also inhibits the closely related kinases CDK12 and CDK13 and downregulates MYC expression.
THZ1 is a selective and potent covalent CDK7 inhibitor with an IC50 of 3.2 nM. THZ1 also inhibits the closely related kinases CDK12 and CDK13 and downregulates MYC expression.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material THZ1
Physikalische Form Solid
CAS 1604810-83-4
Farbe Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C31H28ClN7O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (176.66 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble)
SMILES ClC1=CN=C(NC2=CC(NC(C3=CC=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C3)=O)=CC=C2)N=C1C4=CNC5=CC=CC=C54
Molekulargewicht (g/mol) 566.05
Formelmasse 566.05
Reinheit (%) 95.58%
Güte Research