Learn More
Tiagabin-methyl-d6-Hydrochlorid, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Tiagabine-D6 HCl |
| CAS | 1217808-68-8 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C20 2H6 H19 N O2 S2 . Cl H |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | Tiagabine-D6 hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H25NO2S2.ClH/c1-14-7-11-24-18(14)17(19-15(2)8-12-25-19)6-4-10-21-9-3-5-16(13-21)20(22)23;/h6-8,11-12,16H,3-5,9-10,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H/t16-;/m1./s1/i1D3,2D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])c1ccsc1C(=CCCN2CCC[C@H](C2)C(=O)O)c3sccc3C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | (3R)-1-[4,4-Bis[3-(Trideuteriomethyl)thiophen-2-yl]but-3-enyl]piperidin-3-Carbonsäure;Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 418.05 |
| Show More |