Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tiaprofensäure
Product Code. 17291292 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize':
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge missing translation for 'unitSize'
17291292 250 mg 250 Milligramm
17281292 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 17291292 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Chemicals missing translation for 'supplierNo' 467172500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 33005-95-7 | C14H12O3S, C14H12O3S | 260.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33005-95-7
Summenformel C14H12O3S
Specifications
Chemischer Name oder Material Tiaprofensäure
Menge 250 mg
Schmelzpunkt 95,0°bis 100,0 °C
Formelmasse 260,31