missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tiaprofensäure, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | Tiaprofenic acid |
| CAS | 33005-95-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Tiaprofenic acid |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C14 H12 O3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Tiaprofenic acid, (2RS)-2-(5-Benzoylthiophen-2-yl)propanoic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)11-7-8-12(18-11)13(15)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H,16,17) |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?