Learn More
Tideglusib, TRC
Artikelnummer. 30453328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453328 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30453328 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT43870050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tideglusib
CAS 865854-05-3
Summenformel C19H14N2O2S
Menge 50 mg
Synonym 4-Benzyl-2-(naphthalen-1-yl)-[1,2,4]thiadiazolidine-3,5-dione, 2-(1-Naphthalenyl)-4-(phenylmethyl)-1,2,4-Thiadiazolidine-3,5-dione
InChI-Formel InChI=1S/C19H14N2O2S/c22-18-20(13-14-7-2-1-3-8-14)19(23)24-21(18)17-12-6-10-15-9-4-5-11-16(15)17/h1-12H,13H2
SMILES O=C(CNc1cc(F)c(F)cc1)Nc2c(C)ccc(CN3CCNCC3)c2
IUPAC-Name 4-Benzyl-2-naphthalin-1-yl-1,2,4-thiadiazolidin-3,5-dion
Molekulargewicht (g/mol) 334.39
Formelmasse 334.0776