Learn More
Tiglinsäure, TRC
Artikelnummer. 30449779
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30449779 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30449779 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT4400505G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tiglic Acid
CAS 80-59-1
Summenformel C5 H8 O2
Menge 5 g
Synonym 2-Butenoic acid','2-methyl-','(2E)-, 2-Butenoic acid','2-methyl-','(E)-, Crotonic acid','2-methyl-','(E)- (8CI), Tiglic acid (6CI,7CI), (2E)-2-Methyl-2-butenoic acid, (E)-2,3-Dimethylacrylic acid, (E)-2-Methyl-2-butenoic acid, (E)-2-Methylcrotonic acid, (E)-α-Methylcrotonic acid, Cevadic acid, NSC 44235, NSC 8999, Tiglinic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid, trans-2-Methyl-2-butenoic acid, trans-2-Methylcrotonic acid, trans-α,β-Dimethylacrylic acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)/b4-3+
SMILES C\C=C(/C)\C(=O)O
IUPAC-Name (E)-2-Methylbut-2-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
Formelmasse 100.0524