Learn More
BOLA Tiles
Artikelnummer. p-200109940
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
300 x 2 mm
300 x 3 mm
300 x 4 mm
300 x 5 mm
300 x 6 mm
300 x 8 mm
300 x 10 mm
300 x 15 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10350671
Marke: BOLA S180502
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tiles virgin PTFE
Standard sizes with different thicknesses.
Spezifikation
Material PTFE
Extinktion Non-absorbent
Abmessungen (L x B) 300 x 2 mm
Einwegprodukt Single-use