Learn More
Tilidin-Verunreinigung D-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30456820
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30456820 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456820 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT440305100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoate Hydrochloride
CAS 24811-92-5
Summenformel C13 H19 N O2 . Cl H
Menge 100 mg
Synonym Ethyl (2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoate Hydrochloride, Tilidine Hydrochloride Hemihydrate Imp. D (EP) as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C13H19NO2.ClH/c1-4-16-13(15)12(10-14(2)3)11-8-6-5-7-9-11;/h5-9,12H,4,10H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CCOC(=O)C(CN(C)C)c1ccccc1
IUPAC-Name Ethyl-3-(dimethylamino)-2-phenylpropanoat;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 257.76
Formelmasse 257.1183