missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIM-1/KIM-1/HAVCR Antibody (990605), DyLight 755, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18563036 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18563036 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18563036

Marke: Novus Biologicals FAB17503Z

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TIM-1/KIM-1/HAVCR Monoclonal antibody specifically detects TIM-1/KIM-1/HAVCR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TIM-1/KIM-1/HAVCR
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 990605
Konjugat DyLight 755
Verdünnung Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias HAVCR-1, HAVCRT cell immunoglobin domain and mucin domain protein 1, hepatitis A virus cellular receptor 1, Kidney injury molecule 1, KIM1, KIM-1, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 1, TIM-1TIM, TIM1TIMD-1, TIMD1T-cell membrane protein 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human TIM-1/KIM-1/HAVCR, Met1-Thr288, Accession # Q96D42
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet CD Markers, Cellular Signaling, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26762
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.