Description
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse TIM-1/KIM-1/HAVCR.
Specifications
Specifications
| Assay-Bereich | 18.75 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 18.75-1200 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Konjugat | HRP |
| Immunassay-Kit-Format | Sandwich ELISA Kit |
| Produktlinie | Novus |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Spezifität | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse TIM-1/KIM-1/HAVCR. |
| Zielspezies | Mouse |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sandwich ELISA |
| Show More |