missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TIM-3 Antibody (108), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-89463AF488
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TIM-3 Monoclonal antibody specifically detects TIM-3 in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
| TIM-3 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 108 | |
| ELISA | |
| CD366, FLJ14428, HAVcr-2, hepatitis A virus cellular receptor 2, kidney injury molecule-3, T cell immunoglobulin mucin 3, T cell immunoglobulin mucin-3, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIM 3, Tim-3, TIM3 T-cell membrane protein 3, TIMD-3, TIMD3KIM-3 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human TIM-3 (NP_116171.3; Met1-Arg200). | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Immunology, Innate Immunity, Neuroscience | |
| 84868 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur