Learn More
Invitrogen™ TIMM22 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2355)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30274969
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30274969 100 μL 100 Mikroliter
30274903 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30274969
Marke: Invitrogen™ MA557285
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
TIMM22 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
TIM22 is a translocase localized in mitochondrial inner membrane. It is implicated in import of nuclear-encoded mitochondrial preproteins to the mitochondria. TIM22 is the essential core of protein insertion complex (TIM22 complex) that consists of TIM22, TIM54, TIM18, and TIM12.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TIMM22
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB2355
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen Timm22
Gen-Zugriffsnummer Q9CQ85, Q9JKW1, Q9Y584
Gen-Alias mitochondrial import inner membrane translocase subunit Tim22; preprotein translocase; putative membrane protein; Testis-expressed protein 4; testis-expressed sequence 4; TEX4; TIM22; TIMM22; translocase of inner mitochondrial membrane 22; translocase of inner mitochondrial membrane 22 homolog; translocase of inner mitochondrial membrane 22 homolog (yeast)
Gensymbole Timm22
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human TIMM22 (aa 100-150).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29928, 56322, 79463
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG