missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ TIMP-1 Human ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®, PeproTech®
Click to view available options
Menge:
2 x 96 Tests
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
TIMP1 (Metalloproteinase-Inhibitor 1) ist ein Metalloproteinase-Inhibitor, der durch die Bildung von Eins-zu-Eins-Komplexen mit Ziel-Metallproteinasen, wie z. B. Kollagenasen, wirkt und diese durch Bindung an ihren katalytischen Zink-Kofaktor irreversibel inaktiviert. TIMP1 wirkt auf MMP1, MMP2, MMP3, MMP7, MMP8, MMP9, MMP10, MMP11, MMP12, MMP14 und MMP16. Es fungiert auch als Wachstumsfaktor, der Zelldifferenzierung, Migration und Zelltod reguliert. TIMP1 aktiviert zelluläre Signalkaskaden über CD63 und ITGB1.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P01033 |
| Produkttyp | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 7076 |
| Gensymbol | TIMP1 |
| Menge | 2 x 96 Tests |
| Kennzeichnung | RUO |
| Lagerungsbedingungen | Informationen zur komponentenspezifischen Lagertemperatur finden Sie in der Produktdokumentation. |
| Ziel | Human |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur