missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIMP-4 Antibody (SB30c) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30171240
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30171240 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30171240

Marke: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP128619JF525

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TIMP-4 Monoclonal antibody specifically detects TIMP-4 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TIMP-4
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon SB30c
Konjugat Janelia Fluor 525
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias metalloproteinase inhibitor 4, TIMP metallopeptidase inhibitor 4, TIMP-4, tissue inhibitor of metalloproteinase 4, Tissue inhibitor of metalloproteinases 4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human TIMP-4 (a.a. 35-224)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Cancer, Cellular Markers, Hypoxia
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7079
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.