Learn More
Invitrogen™ TIMP2 Human ELISA-Kit
Artikelnummer. p-7230943
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15485143
Marke: Invitrogen™ EHTIMP2
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human Tissue Inhibitor of MetalloProteinases 2 (TIMP-2) ELISA quantitates Hu TIMP-2 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TIMP-2. Principle of the method The Human TIMP-2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
TIMP-1 und TIMP-2 sind inhibitorische Enzyme aus der Familie der Matrix-Metallproteinasen von denen angenommen wird, dass sie eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Bindegewebsintegrität spielen. TIMP-2 zeigt die höchste Bindungsaffinität für sowohl die latenten (Pro) als auch die aktiven Formen der 72-kDa-Collagenase Typ IV (die auch als MMP-2 oder Gelatinase A bezeichnet wird). Es ist zudem affin gegenüber der aktiven Form der 92-kDa-Collagenase Typ IV (alternative Bezeichnung: MMP-9 oder Gelatinase B). TIMP-2 hemmt die proteolytische Invasivität von Tumorzellen und normalen, plazentaren Trophoblastenzellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P16035
Assay-Bereich 1.6 bis 1200 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2 pg/mL
Kalibrierbereich 25 bis 7000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Humanes IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, PDGF, SCF, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 7077
Gensymbol CSC-21K, DDC8
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Weitere Untersuchungen
Probenvolumen Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym CSC-21K, DDC8
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min