Learn More
Zinn, 99.5 %, Pulver, -100 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3757553 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10308940 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10678634 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10308940
Marke: Thermo Scientific Acros 317811000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin
Farbe Grau
Namenshinweis -100 mesh
Schmelzpunkt 231.9°C
Siedepunkt 2270.0°C
Dichte 7.3000g/mL
Menge 100 g
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Form Pulver
Strukturformel Sn
Fieser 01,1168; 02,414; 11,519; 12,486; 13,298; 17,333
Merck Index 15, 9603
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids and hot potassium hydroxide, solutions
Formelmasse 118.69
Reinheit (%) 99.5%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Tin, powder, -325 mesh