Learn More
Tin bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047142.03
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15462867
  • 138.00 € / 1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
4600096-08-6
MFCD28100488
Tin bis(trifluoromethanesulfonyl)imide; Tin bis(trifluoromethanesulfonimide)
Spezifikation
Tin bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
[(CF3SO2)2N]2Sn
1g
Hygroscopic
678.98
4600096-08-6
MFCD28100488
UN3261
Tin bis(trifluoromethanesulfonyl)imide; Tin bis(trifluoromethanesulfonimide)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation