Learn More
Tin bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, Thermo Scientific™
48.50 € - 542.00 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 4600096-08-6 |
|---|---|
| MDL-Nummer | MFCD28100488 |
| Synonym | Tin bis(trifluoromethanesulfonyl)imide; Tin bis(trifluoromethanesulfonimide) |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15482867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047142.MD |
250mg |
48.50 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15462867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047142.03 |
1g |
138.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15472867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047142.06 |
5g |
542.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| 4600096-08-6 | |
| MFCD28100488 | |
| Tin bis(trifluoromethanesulfonyl)imide; Tin bis(trifluoromethanesulfonimide) |
Spezifikation
| Tin bis(trifluoromethylsulfonyl)imide | |
| [(CF3SO2)2N]2Sn | |
| UN3261 | |
| Tin bis(trifluoromethanesulfonyl)imide; Tin bis(trifluoromethanesulfonimide) |
| 4600096-08-6 | |
| MFCD28100488 | |
| Hygroscopic | |
| 678.98 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.