Learn More
Tin bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Artikelnummer. 15482867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15482867 250 mg 250 Milligramm
15462867 1 g 1 Gramm
15472867 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15482867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 047142.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4600096-08-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4600096-08-6
MDL-Nummer MFCD28100488
Synonym Tin bis(trifluoromethanesulfonyl)imide; Tin bis(trifluoromethanesulfonimide)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Farbe Weiß
Strukturformel [(CF3SO2)2N]2Sn
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 678.98
Physikalische Form Fest