Learn More
Zinnditriflat, TRC
Artikelnummer. 30454003
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454003 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454003 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT44410310MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin Ditriflate
CAS 62086-04-8
Summenformel C2O6F6S2Sn
Menge 10 mg
Synonym Tin(2+) Triflate, Tin(II) Triflate, Tin(II) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Tin(2+) Salt, Stannous Triflate, Stannous Trifluoromethanesulfonate, Stannous Trifluoromethylsulfonate, Tin Bis(trifluoromethanesulfonate)
InChI-Formel InChI=1S/2CHF3O3S.Sn/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
SMILES [Sn+2].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name Zinn(2+);Trifluormethansulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 416.84
Formelmasse 417.8062