Learn More
Zinnfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
75 x 100 mm
150 x 200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11316537 75 x 100 mm 1 Stück
11306537 150 x 200 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 000344.GE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.04 €
    124.65 € / 1 Stück
    Sparen 30.39 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: Ca. 6.9 g/75 x 100 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray foil
Menge 75 x 100 mm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Form Folie, 0.127 mm (0.005 Zoll) dick