Learn More
Zinnfolie, 0.33 mm (0.013 in.) Dicke, 99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049541
Click to view available options
Menge:
150 x 270 mm
5 x 150 x 270 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15406055
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014636.RE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin foil
Namenshinweis 0.33mm (0.013 in.) thick
Menge 5 x 150 x 270 mm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈100g/15x27cm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) ≥99%