Läs mer
Zinn(II)2-Ethylhexanoat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11475637
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge Förpackningsstorlek
11475637 25 g 25 Gramm
11485637 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11475637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23612.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Lägg i varukorgen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 301-10-0 | C16H30O4Sn | 405.122 g/mol
Tin(II) 2-ethylhexanoate is used as a polymerization initiator in polylactic acid production. It acts as an intermediate as well as a catalyst for urethane foams, a lubricant, addition agent and a stabilizer for transformer oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zinn(II)2-Ethylhexanoat wird als Polymerisationsinitiator in der Polymilchsäureproduktion verwendet. Dient als Zwischenprodukt sowie als Katalysator für Urethanschäume, als Schmiermittel, als Zusatz und Stabilisator für Transformatorenöle.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 301-10-0
Summenformel C16H30O4Sn
Molekulargewicht (g/mol) 405.122
MDL-Nummer MFCD00002676
InChI-Schlüssel KSBAEPSJVUENNK-UHFFFAOYSA-L
Synonym stannous octoate, tin ii 2-ethylhexanoate, tin octoate, tin ii bis 2-ethylhexanoate, tin 2+ bis 2-ethylhexanoate, tin ethylhexanoate, tin 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, tin 2+ salt, stannous 2-ethylhexoate, tin ii 2-ethylhexylate
PubChem CID 9318
IUPAC-Name 2-Ethylhexanoat; Zinn(2+)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Sn+2]
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Tin(II) 2-ethylhexanoate
Dichte 1.251
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.494
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 405.11
Reinheit (%) 96%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tin(II) 2-ethylhexanoate
Signalord
  • Gefahr
Riskkategorier
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Faroangivelser
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Skyddsangivelse
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tin(II) 2-ethylhexanoate
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.