Learn More
Zinn(II)chlorid-Dihydrat, 98 %, ACS-Reagenz, Solstice
Artikelnummer. 15662620
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
Verpackung:
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
12 Kilogramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15662620 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
15682620 5 g Poly-Flasche 5 Gramm
15642620 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15672620 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15652620 12 kg Fass mit Inneneinsatz 12 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15662620 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 2435232.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    935.00 €
    859.65 € / 2.5 Kilogramm
    Sparen 75.35 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, 98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-69-1
MDL-Nummer MFCD00149863
Spezifikation
Siedepunkt 652 °C
Chemischer Name oder Material Zinn(II)-chlorid-Dihydrat
Schmelzpunkt 37 °C bis 38 °C
Farbe Farblos
Menge 2.5 kg
Strukturformel SnCl2 · H2O
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich, Salzsäure
Formelmasse 225,65 g/mol
Reinheit (%) 98 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristallin
Dichte 2,71 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(II) chloride dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.