Learn More
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073613 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11448962
Marke: Fisher Chemical T/1652/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-69-1
Summenformel Cl2Sn·2H2O
MDL-Nummer 149863
Spezifikation
Siedepunkt 652°C
Schmelzpunkt 37°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Formelmasse 225.63g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter