Learn More
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072045 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
6 x 1 kg
Unit Size:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
6 Stück
Product Code. 15633500
Brand: Honeywell-Fluka 31669100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Puriss p.a., ACS-Reagenz, ISO-Reagenz, Europäisches Arzneibuch-Reagenz, ≥ 98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10025-69-1
MDL-Nummer MFCD00149863
Specifications
Chemischer Name oder Material Zinn(II)-chlorid-Dihydrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 100 g
Strukturformel SnCl2 · H2O
UN-Nummer 3260
Formelmasse 225.65 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte ACS/puriss. P. A
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tin(II) chloride dihydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.