Learn More
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30455273
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455273 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455273 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT443795100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stannous chloride dihydrate
CAS 10025-69-1
Summenformel Cl2 Sn . 2 H2 O
Menge 100 g
Synonym Stannous chloride dihydrate
InChI-Formel InChI=1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
SMILES O.O.Cl[Sn]Cl
IUPAC-Name Dichlorozinn-Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 225.65
Formelmasse 225.861