Learn More
Zink(II)-chlorid-Dihydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Stannous chloride dihydrate |
| CAS | 10025-69-1 |
| Summenformel | Cl2 Sn . 2 H2 O |
| Menge | 50 g |
| Synonym | Stannous chloride dihydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2 |
| SMILES | O.O.Cl[Sn]Cl |
| IUPAC-Name | Dichlorotin;Dihydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 225.65 |
| Formelmasse | 225.861 |