Learn More
Zinn(II)Oxalat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397707
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11397707 100 g 100 Gramm
11307717 500 g 500 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11397707
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014113.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 814-94-8 | C2O4Sn | 206.728 g/mol
Tin(II) oxalate is used for dyeing and printing textiles. It acts as a catalyst for the esterification reactions between long chain fatty acids and alcohols and in polymerization reactions. It is also used in stannous oral care compositions. Further, it is used in proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 814-94-8
Summenformel C2O4Sn
Molekulargewicht (g/mol) 206.728
MDL-Nummer MFCD00040678
InChI-Schlüssel OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym stannous oxalate, tin ii oxalate, tin oxalate, tin 2+ oxalate, ethanedioic acid, tin 2+ salt 1:1, stavelan cinaty czech, unii-sar72fe8eh, sar72fe8eh, stavelan cinaty
PubChem CID 13149
IUPAC-Name Oxalat; Zinn(2+)
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(II) oxalate
Schmelzpunkt 280°C (decomposition)
Farbe Weiß
Dichte 3.56 g/mL
Strukturformel SnC2O4
Menge 100 g
UN-Nummer UN3288
Beilstein 3708588
Merck Index 14,8786
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute HCl; Insoluble in water;Soluble in acids; Insoluble in water and acetone.
Formelmasse 206.72
Physikalische Form Pulver