Learn More
Zinn(II)-Phthalocyanin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11384537 0.5 g 0.50 Gramm
11374537 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11384537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039607.02
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 15304-57-1 | C32H16N8Sn | 631.25 g/mol
Tin(II) phthalocyanine is used as an organic light-emitting diode (OLED) material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15304-57-1
Summenformel C32H16N8Sn
Molekulargewicht (g/mol) 631.25
MDL-Nummer MFCD00058867
InChI-Schlüssel LLVONELOQJAYBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin ii phthalocyanine, tin phthalocyanine, snpc, phthalocyanatotin cento
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(II) phthalocyanine
Menge 0.5 g
UN-Nummer UN3146
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 631.43
Physikalische Form Pulver