Learn More
Octadecansäure Zinn(II)-salz
Artikelnummer. 11334537
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11334537 500 g 500 Gramm
11324537 100 g 100 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11334537
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039605.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6994-59-8
Summenformel C36H70O4Sn
Molekulargewicht (g/mol) 685.662
MDL-Nummer MFCD00050720
InChI-Schlüssel CYCFYXLDTSNTGP-UHFFFAOYSA-L
Synonym tin distearate, pure, tin ii stearate, stannous stearate, octadecanoate; tin 2+, acmc-1bh23, distearic acid tin ii salt, tin, ion sn2+ bis formula 300
PubChem CID 2734723
IUPAC-Name Otadecanoat; Zinn(2+)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Sn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(II) stearate
Menge 500 g
UN-Nummer UN3146
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 685.69
Physikalische Form Pulver/Brocken