Learn More
Zinn(II)-Tartrathydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050865
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11304537 25 g 25 Gramm
11314537 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11304537
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039604.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 815-85-0 | C4H4O6Sn | 266.78 g/mol
It is used for dyeing and printing textiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 815-85-0
Summenformel C4H4O6Sn
Molekulargewicht (g/mol) 266.78
MDL-Nummer MFCD00054358
InChI-Schlüssel YXTDAZMTQFUZHK-UHFFFAOYNA-L
Synonym unii-6js9u5611x, stannous tartrate, tin tartrate, tartaric acid, tin 2+ salt 1:1, r-r*,r*-2,3-dihydroxybutanedioic acid, tin r-r*,r*-tartrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, r-r*,r*-, tin 2+ salt 1:1, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-theta-theta,theta-, tin 2++ salt 1:1
PubChem CID 66545835
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutandioat; Zinn(2+)
SMILES [Sn++].OC(C(O)C([O-])=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(II) tartrate hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Merck Index 14,8792
Löslichkeitsinformationen slightly soluble in water.
Formelmasse 266.76 (Anhydrous)
Reinheit (%) 95%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Luftempfindlich
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(II) tartrate hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tin(II) tartrate hydrate